Documenti fondamentali
1.93242
Supelco
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Mercury(II) nitrate monohydrate
About This Item
Formula condensata:
Hg(NO3)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.60 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
ACS reagent
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Hg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93242.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3