Documenti fondamentali
1.93205
Supelco
Fosfato di potassio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Nome Commerciale
EMPARTA®
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93205.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93205.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93205.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1