Documenti fondamentali
1.93014
Supelco
Hydrofluoric acid 48%
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Confezionamento
1.93014.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 16
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2