189406
Aurora Kinase/Cdk Inhibitor
The Aurora Kinase/Cdk Inhibitor, also referenced under CAS 443797-96-4, controls the biological activity of Aurora Kinase/Cdk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Aurora Kinase/Cdk Inhibitor, 4-(5-Amino-1-(2,6-difluorobenzoyl)-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamino)-benzenesulfonamide, JNJ-7706621, Aurora Kinase Inhibitor I
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H12F2N6O3S/c16-10-2-1-3-11(17)12(10)13(24)23-14(18)21-15(22-23)20-8-4-6-9(7-5-8)27(19,25)26/h1-7H,(H2,19,25,26)(H3,18,20,21,22)
KDKUVYLMPJIGKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Aurora Kinase/Cdk
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lin R., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4208.
WGK 3