Vai a
SML0882
Aurora-A Inhibitor I
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
TC‐S7010, N-(2-Chlorophenyl)-4-(2-(4-(2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl)phenylamino)-5-fluoropyrimidin-4-ylamino)benzamide, N-(2-Chlorophenyl)-4-[[2-[[4-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]phenyl]amino]-5-fluoro-4-pyrimidinyl]amino]-benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H31ClFN7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
588.07
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(nc(nc1)Nc4ccc(cc4)CC(=O)N5CCN(CC5)CC)Nc2ccc(cc2)C(=O)Nc3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C31H31ClFN7O2/c1-2-39-15-17-40(18-16-39)28(41)19-21-7-11-24(12-8-21)36-31-34-20-26(33)29(38-31)35-23-13-9-22(10-14-23)30(42)37-27-6-4-3-5-25(27)32/h3-14,20H,2,15-19H2,1H3,(H,37,42)(H2,34,35,36,38)
InChI key
AKSIZPIFQAYJGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Aurora-A Inhibitor I has been used to study its effect on cell viability of human megakaryoblastic cell line (SET-2) and human erythroleukemia cell line (HEL) by methylthiazoletetrazolium (MTT) assay.
Biochem/physiol Actions
Aurora-A Inhibitor I is a potent inhibitor of Aurora kinase A with an IC50 of 3.4 nM and 1000-fold selectivity for Aurora A over Aurora B (better than VX-680) and even higher for CDKs. Antiproliferative IC50 values were in the vicinity of 1 μM against the human colorectal cancer cell line HCT116.
Aurora-A Inhibitor I is a potent inhibitor of Aurora kinase A.
Aurora-A Inhibitor I, also known as TC‐S7010, stimulates G2/M cell cycle arrest and apoptosis in ARID1A −/− cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1231189410SAB5600088
description
≥98% (HPLC)
description
clone 35C1, purified from hybridoma cell culture
description
The Aurora Kinase Inhibitor VI, ZM447439, also referenced under CAS 331771-20-1, controls the biological activity of Aurora Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM278, purified immunoglobulin
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
PBS solution
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)