Documenti fondamentali
1.88063
Supelco
Catholyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones Aquastar®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: coulometric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Compatibilità
passes test for application
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2