182518
Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312
The Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312 controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312, 2-(3-Bromophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-4-one, racemic, CK-0993312
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1