178461
Apolipoprotein C-III, Human Plasma, Very Low-Density Lipoprotein
Native Apolipoprotein C-III from human plasma found in VLDL and chylomicrons. Involved in triglyceride uptake by cells. Inhibits lipoprotein lipase and uptake of lipoprotein remnants by the liver.
Sinonimo/i:
Apo C-III
Scegli un formato
CHF 400.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 400.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Hasse, R., et al. 1998. Electrophoresis 9, 569.
Catapano, A.L., et al. 1978. J. Lipid Res. 19, 1047.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1