Documenti fondamentali
17-439
Sigma-Aldrich
RalB Activation Assay Kit (non-radioactive)
Non-radioactive Ral-B Activation Assay Kit can be used to precipitate Ral-B-GTP from cell lysates & detection by a Ral-B specific monoclonal antibody.
Sinonimo/i:
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
affinity binding assay: suitable (G-protein)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Componenti
anti-RalB, clone 25 (Cat.# 04-037)
Ral Assay Reagent (Ral BP1, agarose) (Cat.# 14-415)
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Qualità
Routinely evaluated by non-radioactive Kinase Assay.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1