Documenti fondamentali
1.01744
Supelco
pH Test, photometric
photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
Scegli un formato
280 TESTS
CHF 109.00
CHF 109.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
280 TESTS
CHF 109.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 109.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
pH Cell Test, photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 280 tests
Classi funzionali degli analiti
pH
tecniche
photometry: suitable
Intervallo di pH
6.4-8.8
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Indicator)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric pH 6.4 - 8.8 Spectroquant®
This Spectroquant® pH Cell Test allows the accurate determination of the pH value of aqueous samples in the range between pH 6.4 and 8.8.
Method applied: A non-chlorine-sensitive phenol red indicator solution changes color from yellow to red-violet depending on the pH. The resultant color is evaluated photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.