Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
173018
Prove 600 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Prove 600, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Prove 600
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
La famiglia Spectroquant Prove rappresenta la nostra serie di spettrofotometri avanzati per facili analisi di acque, alimenti e bevande e campioni ambientali. Tutti gli strumenti Spectroquant Prove sono pre-programmati per oltre 200 kit di analisi e il riconoscimento automatico dei codici a barre assicura che siano applicati i parametri corretti e tutte le informazioni essenziali come numero del lotto, data di scadenza, e aggiornamenti automatici delle calibrazioni sono registrate rendendo l′uso dei Test Kit analitici più facile che mai.
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Sostituito da
I clienti hanno visto anche
Articoli
Determinare concentrazioni minime di PO4-P in corpi d’acqua naturali e incontaminati risulta spesso difficoltoso. Il test fotometrico Spectroquant® fornisce un metodo di quantificazione sensibile e di facile impiego, i cui risultati si possono paragonare al metodo DIN EN ISO 6878.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Siamo un'azienda leader a livello globale nel settore delle Life Science e produciamo kit di analisi per la determinazione di moltissimi analiti. Water Online ha voluto discutere con noi dei progressi nell’ambito della determinazione della domanda chimica di ossigeno.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K270 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 270 nm to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Protocolli
Metodo: Spettrofotometria UV/VIS; Metodo n° 2524
Method: UV/VIS spectrophotometry; Method No. 2524
Determinazione fotometrica con un derivato della ftaleina
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?