Documenti fondamentali
17-127
Sigma-Aldrich
Kit 1 per il dosaggio delle Ser/Thr fosfatasi (K-R-pT-I-R-R)
Ser/Thr Phosphatase Assay Kit 1used to detect PP2A activity by either dephosphorylation of the phosphopeptide.
Sinonimo/i:
Kit per il dosaggio delle fosfatasi
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (phosphatase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... PPP2R1B(5519)
Applicazioni
Il kit 1 per il dosaggio della Ser/Thr fosfatasi è utilizzato per rilevare l'attività della PP2A mediante defosforilazione di un fosfopeptide o idrolisi del pNPP.
Usato per rilevare/quantificare: Ser/Thr fosfatasi
Confezionamento
Capacità del kit: 100 test
Componenti
Verde Malachite, soluzione A (N° Cat. 20-105)
Verde Malachite, additivo (N° Cat. 20-104)
Standard fosfato (N° Cat. 20-103)
Treonina fosfopeptide (K-R-pT-I-R-R) (N° Cat. 12-219)
pNPP (p-nitrofenil fosfato) (N° Cat. 20-106)
Tampone per il dosaggio mediante pNPP e Ser/Thr (N° Cat. 20-179)
NiCl2, 40 mM (N° Cat. 20-178)
Piastra per microtitolazione a 96 pozzetti
Qualità
Utilizzato abitualmente per rilevare l'attività di PP2A (N° Cat. 14-111) attraverso la defosforilazione del fosfopeptide K-R-pT-I-R-R o l'idrolisi di pNPP
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Michael E Price et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(6), L577-L585 (2015-01-13)
Airway mucociliary clearance is a first-line defense of the lung against inhaled particles and debris. Among individuals with alcohol use disorders, there is an increase in lung diseases. We previously identified that prolonged alcohol exposure impairs mucociliary clearance, known as
Katsuo Suzuki et al.
International journal of oncology, 23(5), 1263-1268 (2003-10-09)
The beta1 subunit of integrin is serine/threonine phosphorylated in growth arrested human breast cancer MCF-7 cells, while it is not in quiescent normal human breast epithelial (HBE) cells. Using the affinity-purified antibodies PB788-9 against the synthetic oligopeptide that contained phosphothreonines
Usha Narayanan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(52), 14349-14357 (2007-12-28)
Fragile X syndrome is a common form of inherited mental retardation and is caused by loss of fragile X mental retardation protein (FMRP), a selective RNA-binding protein that influences the translation of target messages. Here, we identify protein phosphatase 2A
Anna Signorile et al.
FEBS letters, 512(1-3), 91-94 (2002-02-20)
Immunochemical and functional evidence showing the existence in the inner membrane and matrix fraction of mammalian mitochondria of serine/threonine phosphatases acting on cAMP-dependent phosphoproteins is presented. Mg(2+)-dependent Ca(2+)-inhibitable PP2C phosphatase, associated to the inner membrane, dephosphorylates the 18 kDa (NDUFS4
Roumen Pankov et al.
The Journal of biological chemistry, 278(20), 18671-18681 (2003-03-15)
Integrin transmembrane receptors generate multiple signals, but how they mediate specific signaling is not clear. Here we test the hypothesis that particular sequences along the beta(1) integrin cytoplasmic domain may exist that are intimately related to specific integrin-mediated signaling pathways.