164640
Aminopurvalanol A
A cell-permeable 2,6,9-trisubstituted purine analog that displays anti-mitotic as well as anti-tumor properties.
Sinonimo/i:
Aminopurvalanol A, (2R)-2-((6-((3-Amino-5-chlorophenyl)amino)-9-(1-methylethyl)-9H-purin-2-yl)amino)-3-methyl-1-butanol, NG-97
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 40 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H26ClN7O/c1-10(2)15(8-28)24-19-25-17(23-14-6-12(20)5-13(21)7-14)16-18(26-19)27(9-22-16)11(3)4/h5-7,9-11,15,28H,8,21H2,1-4H3,(H2,23,24,25,26)/t15-/m0/s1
RAMROQQYRRQPDL-HNNXBMFYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A, Cdk2/cyclin E, and Cdk5/p35
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Knockaert, M., et al. 2002.Oncogene21, 6413.
Adachi, S., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 4929.
Knockaert, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 411.
Rosiana, G.R., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 4797.
Chang, Y.T., et al. 1999. Chem. Biol.6, 361.
WGK 1