16-210
Anti-ZAP-70 Antibody, clone 2F3.2, FITC conjugate
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F3.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Product Description: Protein G purified mouse IgG2a, Catalog # 05-253, conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC)
Immunogen: GST-fusion protein containing the 2 tandem SH2 domains of human ZAP-70 corresponding to amino acids 1-254
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
5-20 µg/mL of a previous lot detected ZAP-70 in Jurkat cells fixed with formaldehyde and permeabilized with saponin.
Signaling
Immunological Signaling
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected ZAP 70 on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Protein G purified mouse IgG2a, Catalog # 05-253, conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC). Note: This product is for research use only. It is not manufacured for diagnostic or therapeutic use in humans or animals.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Western Blot: Jurkat cell lysate.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2