1.51920
Purospher® STAR Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinonimo/i:
Purospher® STAR Phenyl (5µm) Hibar® RT 150-3
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Purospher® STAR Phenyl (5 µm), L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12.5% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Phenyl bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Tecnica di separazione
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications