Documenti fondamentali
1.01406
Millipore
Agar violetto rosso bile lattosio (VBRL) GranuCult® prime
acc. ISO 4832 and FDA-BAM GranuCult , ISO 4832, FDA-BAM
Sinonimo/i:
Agar VBRL, Agar VRB, Agar VRB (cristal-violetto neutro-rosso bile), Agar cristal-violetto neutro rosso bile, agar VRB (agar cristal-violetto neutro-rosso bile), Agar cristal-violetto neutro-rosso bile, Agar cristal-violetto neutro-rosso bile lattosio, Agar violetto rosso, Agar violetto rosso bile lattosio, Terreno per l'identificazione di batteri coliformi
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
APHA
FDA-BAM
ISO 4832
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Keep tightly closed and dry)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
pink
pH
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
39.5 g/L
Densità bulk
670 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
coliforms
Descrizione generale
L'agar VRB (violetto rosso bile lattosio) GranuCult® è adatto per l'identificazione e il conteggio delle colonie di batteri coliformi. Il cristal-violetto e i sali biliari inibiscono la crescita della flora batterica Gram-positiva associata. La degradazione del lattosio ad acido è segnalata dal cambiamento di colore dell'indicatore di pH neutro, che vira al rosso, e dalla precipitazione degli acidi biliari. La digestione enzimatica dei tessuti animali fornisce fonti di carbonio e azoto per la crescita dei batteri. L'estratto di lievito fornisce principalmente le vitamine del gruppo B, mentre l'agar è l'agente solidificante.
Applicazioni
L'agar VRB (violetto rosso bile lattosio) GranuCult® è adatto per l'identificazione e il conteggio delle colonie di batteri coliformi da alimenti, mangimi per animali, acqua e altri materiali.
Caratteristiche e vantaggi
  • La gamma GranCult® propone terreni di coltura granulari di qualità superiore
  • Sicuri e sostenibili, grazie alla riduzione dei rischi associati con l′inalazione di polveri sottili e sostanze tossiche, per ambienti di lavoro più sicuri
  • Caratteristiche eccellenti di bagnabilità, solubilità e scorrevolezza
  • Di facile impiego, con una separazione dei componenti e un′aggregazione ridotte anche in ambienti caldi o umidi.
  • Elevata riproducibilità tra lotti
  • Vita di scaffale prolungata fino a cinque anni
  • Numero di ceppi sperimentali elevato, ben oltre le prescrizioni normative
  • La tecnologia di granulazione consente l′aggiunta di numerosi supplementi nutrizionali, senza che sia necessario aggiungerli a parte
Linkage
Sostituisce: 1014065007
Risultati analitici
Aspetto (trasparenza): trasparente
Aspetto (colore): rosso
pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Comportamento di solidificazione (2 ore, 45 °C): liquido
Test della promozione della crescita in accordo con l′attuale versione di DIN EN ISO 11133.
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
Recupero su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): ≥ 50%
Colore delle colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): colonie rosso-violacee con o senza alone di precipitazione
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Recupero su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): ≥ 50%
Colore delle colonie (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): colonie rosso-violacee con o senza alone di precipitazione
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Enterobacter cloacae ATCC 13047 [WDCM 00083]):
Conta delle colonie (Enterobacter cloacae ATCC 13047 [WDCM 00083]):
Recupero su terreno di coltura di riferimento (Enterobacter cloacae ATCC 13047 [WDCM 00083]): ≥ 50%
Colore delle colonie (Enterobacter cloacae ATCC 13047 [WDCM 00083]): colonie rosso-violacee con o senza alone di precipitazione
Crescita (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 [WDCM 00025]): nessun limite
Colore delle colonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 [WDCM 00025]): colonie da incolori a beige
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 19433 [WDCM 00009]): inibizione totale
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 29212 [WDCM 00087]): inibizione totale
Incubazione: 24 ± 2 ore a 30 ± 1 °C
Terreno di coltura di riferimento: Agar soia triptico
Un recupero del 50% equivale a un fattore 0,5 di produttività.
I conteggi indicati delle colonie risultano dalla somma di una determinazione ripetuta tre volte.
Altre note
  • Il terreno preparato è trasparente e rosso
  • Se il terreno va usato immediatamente per la tecnica di inclusione dell′inoculo in substrato solidificabile (pour plate), raffreddarlo a 44-47 °C a bagnomaria prima dell'uso
  • Se invece si usa per la tecnica di spatolamento superficiale dell′inoculo su substrato solido (spread plate), la piastra deve essere priva di umidità visibile prima dell'uso
  • Le piastre pronte possono essere conservate a 2 °C - 8 °C al buio e protette dall'evaporazione per un periodo massimo di 5 giorni
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered®culture medi. depending on your needs. The designations basi. plu. or prime are added to indicate the quality control leve. from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Peptone Water suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
70179
Peptone Water
MacConkey Agar NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Millipore
M7408
MacConkey Agar
Articoli
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.