1.50670
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 1 mm Capillary Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
ZIC®-cHILIC (3µm,100Å) 150 x 1 mm, suitable for HPLC, SeQuant®
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SeQuant®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SeQuant®
Parametri
400 bar pressure
70 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC-cHILIC bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
1-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit