Documenti fondamentali
SRP0697
Sigma-Aldrich
TAU-316 Protein
recombinant
Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
50 μG
CHF 484.00
CHF 484.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 484.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 484.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~39 kDa
Concentrazione
0.2 μg/μL
Numero d’accesso
P10636-3
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Applicazioni
Useful for kinase assay and Western blot.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant full-length human tag-free Tau-316 was expressed in E. coli cells. Tau-316 encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. Tau-316 transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type (1). Tau-316 gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer′s disease, Pick′s disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy (2).
Sequenza
Full Length
Ricostituzione
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stoccaggio e stabilità
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)