1.46804
Vegetable Peptone Agar – 90mm ICR+ Settle Plates
with Lecithin, Tween®, Histidine and sodium thiosulfate for environmental monitoring (Isolator and Clean room)- 30 mL
Sinonimo/i:
Vegetable Peptone Agar with neutralizers
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
non-compendial
Sterilità
sterile; irradiated
Forma fisica
plate (ready to use culture media)
solid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Vegetable Peptone Agar neutralizers: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
Confezionamento
triple packed of
Diametro
90 mm
pH
7.1-7.5
applicazioni
air monitoring
environmental
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Contenuto correlato
Settle plates for isolators and critical cleanrooms