1.46407
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type wide neck
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 90 mL (in 275 mL wide mouth bottle (6 bottles per box))
bottle of
Capacità bottiglia
275 mL
Volume del flacone
90 mL , filling volume
pH
7.0
applicazioni
cosmetics
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi