1.46392
Agar Sabouraud destrosio
bottle capacity × filling volume 500 mL × 400 mL, closure type, screw cap with septum, single packed of 6 bottles
Sinonimo/i:
SDA ready-to-use bottle, SDA, Sabouraud Dextrose Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.05
USP 62
Livello qualitativo
Descrizione
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
Sterilità
sterile
Forma fisica
gelatinous solid
Durata
9 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 6 bottles
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
bottle capacity × filling volume
500 mL × 400 mL
pH
5.6
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2