Vai a
MXSMCSP48
Agar Sabouraud destrosio con cloramfenicolo
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Piastre preriempite Milliflex®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
composition
Chloramphenicol
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
clear light amberslightly opalescent
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.4±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
General description
Le cassette Milliflex® sono terreni agarizzati pronti all′uso, da impiegare con i sistemi Milliflex® o Milliflex Oasis® per una determinazione della carica microbica pratica, rapida e affidabile. La piastre agarizzate preriempita aiutano a snellire il lavoro di determinazione della contaminazione microbica, pur assicurando la qualità ed evitando i rischi di contaminazione esogena. Ogni piastra è costituita da un insieme di 3 pezzi in grado di contenere circa 10 mL di terreno. Sabouraud Dextrose Agar è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia gamma di lieviti e muffe. Il destrosio supporta la crescita di funghi. Il pH basso favorisce la crescita di funghi e inibisce la contaminazione batterica dei campioni. Al terreno si aggiunge cloramfenicolo per inibire la crescita della flora batterica associata.
Application
La cassetta Milliflex® preriempita con Sabouraud Dextrose Agar è usata nell′analisi della carica microbica e nell′analisi microbiologica generale dell′acqua, soprattutto di acqua di elevata purezza (per elettronica, RO, distillata e purificata). È ampiamente usata nell′industria farmaceutica, cosmetica e di produzione della birra
Features and Benefits
Microbial Limits Tests nella Farmacopea Statunitense XXII ed.
Preparation Note
Sabouraud Dextrose con cloramfenicolo
Analysis Note
Il lievito produce colonie bianche e di consistenza cremosa. Le muffe hanno aspetto rugoso e/o filamentoso
Microrganismi da ricercare: lieviti e muffe
Microrganismi utilizzati per il CQ
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
E. coli (ATCC 8739) e L. casei (ATCC 393) come controllo negativo
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXSMTLP48MXSMEND48MXSMKFS48
Agar m-Endo LES m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Millipore
MXSMEND48
Agar m-Endo LES
description
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, for heterotrophic bacteria, pack of 48, suitable for bioburden testing
description
m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
agency
International standards
agency
International standards
agency
USP International standards
agency
International standards
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), heterotrophic bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), fecal bacteria: Streptococcus spp.
composition
Chloramphenicol
composition
Lecithin , Polysorbate 80
composition
-
composition
-
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)