1.46375
Agar di soia triptico - Flaconi & provette pronte all′uso
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 6 bottles
Sinonimo/i:
Agar CASO, agar al digerito di soia e caseina, agar di soia e triptone, TSA, Agar soia triptico EP+USP
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 6 bottles
Capacità bottiglia
500 mL
bottle filling volume
400 mL
Capacità
500 mL
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2