Documenti fondamentali
14-599-M
Sigma-Aldrich
IRAK4 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant full length, human IRAK4, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
CHF 520.00
CHF 520.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 520.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
CHF 520.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 57.1 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged, recombinant full length, human IRAK4
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: IRAK4
Target Sub-Family: TKL
Confezionamento
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-599M when ordering the 250 µg size.
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog #13-104)
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany