1.41439
Parteck® SRP 80 (Polyvinyl alcohol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, PVOH
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
agenzia
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
Dimensione particelle
60-100 μm (d50)
Punto di fusione
160-240 °C
applicazioni
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Reliable sustained release profiles of active pharmaceutical ingredients over several hours
- Suitable for direct compression processes with conventional equipment
- Resistant to pH- and alcohol-induced dose dumping
- Superior batch-to-batch consistency and robust performance due to fully synthetic material
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento