Merck
Stampa 3D di forme di dosaggio solide orali
Forme di dosaggio solido vengono stampate in 3D.
Una tecnologia innovativa per un'intera gamma di possibilità completamente nuove: la stampa tridimensionale (3D) consente nuovi approcci, soprattutto nell'ambito della produzione farmaceutica. Chiamata anche produzione additiva, la stampa 3D si rivolge a due temi particolarmente attuali nell'industria farmaceutica: la medicina personalizzata e la produzione on-demand. In effetti, si sta facendo strada la tendenza ad abbandonare la produzione di massa a favore di soluzioni più personalizzate. Il motivo: una forte richiesta di opzioni terapeutiche ottimizzate che soddisfino le esigenze dei singoli pazienti, soprattutto per quanto riguarda quelli pediatrici e geriatrici. Ma c'è di più: la stampa 3D può anche essere fondamentale per abbreviare i tempi di sviluppo dei farmaci, fornendo il materiale necessario per gli studi clinici nelle fasi iniziali.
Tuttavia, per sfruttare appieno il potenziale di questa tecnologia altamente digitalizzata, sono necessari eccipienti specializzati e l'integrazione di applicazioni avanzate che consentano l'auto-ottimizzazione o lo sviluppo automatizzato delle formulazioni.
Scoprite come incrementare la produttività e le prestazioni.
La nostra offerta di prodotti è supportata dal programma Emprove® che assicura una documentazione completa in grado di accelerare il vostro percorso verso la commercializzazione. Ove applicabile, i nostri prodotti sono conformi alle principali farmacopee.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
SCOPRITE COME INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LE PRESTAZIONI
Una griglia gialla su sfondo viola, che rappresenta una matrice polimerica.
Incremento della solubilità e stabilizzazione eccellenti
La nostra gamma di polimeri dell'alcol polivinilico Parteck® MXP, caratterizzati da alta stabilità termica, è ideale per una varietà di processi di produzione additiva, in particolare per le tecnologie basate sulla fusione, come la deposizione avanzata di materiale fuso in gocce.
Spruzzo di polvere e liquido su sfondo giallo.
Meglumina: due gradi, molte applicazioni
La base organica meglumina può essere utilizzata come controione per salificare il principio attivo o come eccipiente funzionale per aumentare solubilità e stabilità degli API e per regolare il valore del pH. Scegliete il grado adatto per voi:
Rappresentazione grafica che mostra come i principi attivi vengono caricati sulla superficie e nei pori della silice mesoporosa.
I plastificanti facilitano la formulazione
I plastificanti possono essere utilizzati per ridurre la temperatura di lavorazione, facilitando la formulazione con API termolabili.
La nostra gamma di plastificanti adatti alle tecnologie di stampa 3D comprende:
Risorse sui prodotti
Un'illustrazione digitale di un laptop che mostra una figura umana stilizzata accanto a un rettangolo rosa, il tutto su sfondo giallo.
Latest Advancements of Melt-based 3D Printing Technologies for Oral Drug Delivery
In questo webinar potrete scoprire gli ultimi progressi delle tecnologie di stampa 3D basate sulla fusione, con esempi applicativi delle diverse tecnologie e un approfondimento della tecnologia di stampa 3D MED® per la progettazione di formulazioni che consentono cinetiche di rilascio personalizzate.
Un'illustrazione digitale di un laptop che mostra una figura umana stilizzata accanto a un rettangolo rosa, il tutto su sfondo giallo.
Envisioning New Concepts for Pharmaceutical 3D Printing and Solubility Enhancement
In questo webinar presenteremo un nuovo concetto per la produzione additiva di forme di dosaggio orale complesse. Grazie alla combinazione della piattaforma di stampa 3D su scala commerciale di Aprecia con una nostra tecnologia messa a punto recentemente e finalizzata all'incremento della solubilità, prevediamo nuove opportunità produttive per gli sviluppatori di formulazioni.
Un'illustrazione digitale di un laptop che mostra una figura umana stilizzata accanto a un rettangolo rosa, il tutto su sfondo giallo.
The Use of Meglumine Within the Developability Classification System and Beyond
La scarsa solubilità continua a essere una sfida importante nello sviluppo di formulazioni farmaceutiche. Seguite il nostro webinar per scoprire come il Developability Classification System (DCS) e la meglumina possono aiutarvi ad affrontare queste e altre difficoltà.