Documenti fondamentali
1.40006
Supelco
Extran® AP 17
greener alternative
liquid, alkaline concentrate
Sinonimo/i:
Detersivo TM=["EXTRAN"] AP 17 ; detergente TM=["EXTRAN"] AP 17
Scegli un formato
2.5 L
CHF 146.00
5 L
CHF 248.00
5 L
CHF 248.00
10 L
CHF 438.00
25 L
CHF 877.00
CHF 146.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
CHF 146.00
5 L
CHF 248.00
5 L
CHF 248.00
10 L
CHF 438.00
25 L
CHF 877.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.21
CHF 146.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric)
4.3-5.3% Free alkali (as NH3)
pH
13 (20 °C in H2O)
Densità
1.294 g/cm3 at 20 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto contiene ingredienti attivi biodegradabili può essere perciò considerato amico dell′ambiente. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Extran® AP 17 è un detersivo alcalino da laboratorio. Pulisce in maniera affidabile ed impedisce il trascinamento dei residui alle analisi successive, garantendo così risultati accurati. Non contiene tensioattivi ed emulsificanti organici ma contiene agenti complessanti. Perciò può essere impiegato sia con acqua dolce sia con acqua dura.
Applicazioni
Extran® AP 17 è un detersivo universale energico per i cicli di lavaggio principali, che pulisce e rimuove anche gli oggetti molto sporchi. È particolarmente indicato per la rimozione di residui di amido e proteine Extran® AP 17 non produce schiuma nemmeno durante le fasi di lavaggio più vigorose delle lavavetrerie.
Linkage
Sostituisce: EX0991-4; EX0991
Risultati analitici
contenuto di agente sequestrante (complessometrico): 29,5 - 34,5
Densita (d 20 °C/ 4 °C): 1,27 - 1,31
Base libera (come NH₃): 4.3 - 5.3 %
Note legali
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1