Documenti fondamentali
1.33011
Supelco
Chloride Standard Solution
traceable to SRM from NIST 2.50 mg/l Clˉ in H₂O
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
Livello qualitativo
Stato
liquid
Analiti specifici
chloride
tecniche
photometry: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
L'acqua potabile è essenziale per la produzione di alimenti e bevande. Questo articolo offre una panoramica delle analisi chimiche e microbiologiche usate per valutare la qualità e la sicurezza dell'acqua potabile.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.