128125
Aloisine A
A cell-permeable pyrrolo-pyrazine compound that exerts anti-proliferative effects.
Sinonimo/i:
Aloisine A, RP107, 7- n-Butyl-6-(4-hydroxyphenyl)[5H]pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19)
PRIGRJPRGZCFAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cyclin-dependent kinases
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Mettey, Y., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 222.
WGK 1