Documenti fondamentali
125145
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel® DEAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.2ml
Scegli un formato
8 PKG
CHF 307.00
CHF 307.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 PKG
CHF 307.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
CHF 307.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~100 mg, BSA binding capacity
applicazioni
gene therapy
mAb
vaccine development
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
5 x 10mm
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany