Documenti
W393899
Sigma-Aldrich
Nopol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
10-Hydroxymethylene-2-pinene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.26
Numero FEMA:
3938
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
02.141
NACRES:
NA.05
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsamic; citrus; pine; sweet
Stringa SMILE
OCCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3
ROKSAUSPJGWCSM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements