Documenti
125057
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), volume 1 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), 1 ml
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Forma fisica
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
20-40 μm
Capacità
~100 mg, BSA binding capacity
applicazioni
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
8 x 20mm
Risultati analitici
Appearance: passes test
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.