Documenti fondamentali
121739
Millipore
Adonitol
A cell-permeable pentitol that has cryoprotective effect on rat embryos.
Sinonimo/i:
Adonitol, Ribitol
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
colorless
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2
HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable pentitol that has a cryoprotective effect on rat embryos.
A cell-permeable pentitol that has cryoprotective effect on rat embryos.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, refrigerate at (4°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at 4°C. Discard if any visible signs of growth appear.
Altre note
Utsumi, K., et al. 1992. Cryobiology 29, 332.
Yoshioka, S., et al. 1991. Clin. Chem.37, 686.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3