Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 366.00 |
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1210.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-686-2
Beilstein/REAXYS Number:
1720520
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
sweetness
0.7 × sucrose
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Application
D-Arabitol, a rare sugar alcohol, is a substrate used to identify, differentiate and characterize enzyme such as the gluconobacter oxydans dehydrogenase(s), Gox2181, hyperthermophilic D-arabitol dehydrogenase from Thermotoga maritime and NAD-dependent D-arabitoldehydrogenase from acetic acid bacterium, Acetobacter suboxydans.
Biochem/physiol Actions
Used to produce xylitol via biotransformation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (GC) | description ≥99.5% (GC), BioXtra | description ≥98% | description analytical standard |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98% | assay - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 1 M | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
| color white | color colorless | color white | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?