1.19203
Silver chloride 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinonimo/i:
Silver chloride 99+
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.4-100.0% Ag basis
Stato
powder
Potenza
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
455 °C
Solubilità
0.00188 g/L
Densità
5.56 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (calculated of Ag): 99.4 - 100.0 %
Ag (Silver): 74.9 - 75.3 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3