1.11117
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ammonium Test, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Analiti specifici
ammonium
Livello qualitativo
Campo di misura
0.5-10 mg/L (NH4+)
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method
Ammonium ions react with Neßler′s reagent to form a yellow-brown compound. The ammonium concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
The test can be used in:
- Groundwater and surface water
- Drinking water
- Wastewater
- Aquarium water, waters from aquaculture
- Boiler and boiler feed water, cooling water
- Swimming-pool water
- Soils and fertilizers after appropriate sample pretreatment
This test is not suited for seawater.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3