Documenti
1.15647
Supelco
Lastre per HPTLC, gel di silice 60 NH₂F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 10 cm
Dimensione particelle
5-6 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 piastre in vetro 10 x 10 cm
I nostri assorbenti in silice NH2, CN e DIOL modificata sono meno polari delle fasi in silice convenzionale, rendendoli ideali per la separazione di sostanze idrofile o cariche. Le nostre lastre in silice ciano e diol modificata moderatamente polari possono essere usate per sistemi in fase normale e in fase inversa. In alternativa alla cellulosa PEI, le lastre NH2 amino-modificate forniscono caratteristiche di scambio ionico debolmente basiche con particolare selettività per i composti carichi.
Applicazioni
Lastre di vetro per HPTLC in gel di silice 60 in NH₂F₂₅₄. Lastre in gel di silice per HPTLC, dimensione 10 x 10 cm, 25 fogli.
Linkage
Sostituisce: 15647-5; 15647
Risultati analitici
  • Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
  • Volume dei pori (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 mL/g
  • d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 5 - 7 µm
  • Spessore dello strato: 150 - 200 µm
  • Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤35 µm
  • Test cromatografico:
  • valori hRf: Amminoacido
  • - Dansil-DL-triptofano: 40 - 55
  • - Dansil-DL- fenilalanina: 50 - 65
  • - Dansil-L-isoleucina: 56 - 75
  • Test del colore:
  • -a-Naftolbenzeina: 21 - 40
  • - Rodamina B: 51 - 69
  • - Blu indofenolo: 70 - 80