Documenti
1.05649
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
Sinonimo/i:
High-performance Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass plate
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 20 cm
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Glass plates 20 x 10 cm