Documenti
1.14831
Supelco
Silver Test
photometric, 0.25-3.00 mg/L (Ag), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
Analiti specifici
silver
Campo di misura
0.25-3.00 mg/L (Ag)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 0.25 - 3.00 mg/l Ag Spectroquant®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany