Documenti fondamentali
1.13311
Millipore
CULTURA mini incubator (230 V)
For incubation of microbiological samples
Sinonimo/i:
Incubator
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 640.00
CHF 640.00
Spedizione prevista il19 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 640.00
About This Item
Codice UNSPSC:
42281526
NACRES:
NB.14
CHF 640.00
Spedizione prevista il19 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with incubator
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
CULTURA mini incubator allows easy incubation of microbiological samples like Envirocheck Contact slides and brings a flexible working environment by reducing the necessary workspace. It provides a tray with holes ready for the Envirocheck Contact slide tubes. It is robust, easy-to-clean, and allows various incubation temperatures.
Applicazioni
The CULTURA Mini Incubator is used for the incubation of the samples in small in dimension
Caratteristiche e vantaggi
  • Bench-top system
  • Light-weighted
Note legali
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.