Key Documents
1.12513
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for gas chromatography
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
About This Item
Formula condensata:
(CF3CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
206-982-9
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
405 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
40 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-65 °C
Densità
1.51 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2