Vai a
1.12276
Neodymium(III) oxide
99+
Sinonimo/i:
Neodymium(III) oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 51.80
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Nd2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.48
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-214-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 51.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2272 °C
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.018621.10982228656
Bismuth(III) oxide EMPLURA®
Supelco
1.01862
Bismuth(III) oxide
form
solid
form
-
form
-
form
powder
mp
2272 °C
mp
820 °C
mp
2315 °C
mp
-
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
density
8.93 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
density
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
bulk density
1200 kg/m3
bulk density
1000 kg/m3
bulk density
1300 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neodymium(III) oxide
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c