Documenti fondamentali
1.01862
Supelco
Bismuth(III) oxide
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Bismuth(III) oxide
Scegli un formato
1 KG
CHF 294.00
25 KG
CHF 5’800.00
CHF 294.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 294.00
25 KG
CHF 5’800.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Bi2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-134-7
NACRES:
NA.21
CHF 294.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Area superficiale
0.2-0.6 m2/g , BET
Impurezze
≤10 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Al (Aluminium)
≤20 ppm K (Potassium)
≤30 ppm Si (Silicon)
≤5 ppm Cu (Copper)
≤5 ppm Fe (Iron)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Pb (Lead)
≤50 ppm Na (Sodium)
Dimensione particelle
5 μm±3 (D 50)
Punto di fusione
820 °C
Solubilità
practically insoluble 0.006 g/L
Densità
8.93 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Bi+3].[Bi+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Bi.3O/q2*+3;3*-2
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Si (Silicon): ≤ 30 ppm
Specific surface area (BET): 0.2 - 0.6 m²/g
Particle size (D 50): 5.0 ± 3.0 µm
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany