Documenti fondamentali
1.11805
Supelco
2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
for gas chromatography
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide, MSTFA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12F3NOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
246-331-6
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
130-132 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 25 °C
Densità
1.085 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • CO2 Capture: 1-Methyl-2-pyrrolidinone is used in bench-scale CO2 capture processes due to its excellent solvent properties. Recent research has demonstrated the effectiveness of NMP in combination with 2-(ethylamino) ethanol and water in capturing CO2 efficiently. This application is crucial for developing sustainable methods to reduce carbon emissions from industrial sources (Qi et al., Fuel, 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup