Documenti fondamentali
1.11656
Sigma-Aldrich
Dimethylformamide-D7
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
Dimethylformamide-D7, Heptadeuterodimethylformamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Numero indice EU:
224-745-8
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
3.77 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
440 °C
Potenza
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.2-16 % (v/v)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0050% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
P. ebollizione
152 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-60 °C
Temp. transizione
flash point 58 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
N(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(=O)[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Descrizione generale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Risultati analitici
Deuteration degree: ≥ 99.50 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.050 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.030 %
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup