Documenti fondamentali
1.07815
Supelco
Cloruro di stagno(II) diidrato
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Cloruro di stagno(II) diidrato
Scegli un formato
100 G
CHF 113.00
250 G
CHF 193.00
1 KG
CHF 508.00
25 KG
CHF 9’030.00
CHF 113.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 113.00
250 G
CHF 193.00
1 KG
CHF 508.00
25 KG
CHF 9’030.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Sn · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-868-0
NACRES:
NA.21
CHF 113.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Stato
solid
Potenza
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.05% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
Punto di fusione
38 °C (anhydrous substance)
Densità
2.71 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1250 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Effetto della concentrazione dei precursori sulla dimensione delle particelle, sulla dimensione del cristallo e sul gap di energia ottica della nanofabbricazione di Ce(x)Sn(1-x)O(2). Questo studio esplora il ruolo della concentrazione dei precursori, incluso il cloruro di stagno(II) diidrato, nel controllo delle dimensioni delle particelle e dei cristalli durante la fabbricazione di nanomateriali di ossido di stagno drogato con cerio. Questi parametri influenzano in modo critico le proprietà ottiche e il gap energetico dei nanomateriali prodotti, rendendo il composto prezioso per applicazioni come sensori, catalizzatori e dispositivi energetici (Al-Hada NM et al., 2021).
Linkage
Sostituisce: SX0885-1
Risultati analitici
Saggio (iodometrico, SnCl₂·2H₂O): 98,0 - 103,0%
Identità: conforme al test
Aspetto della soluzione in acido cloridrico: conforme al test
Solfato (SO₄): ≤ 0,002%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,005%
As (Arsenico): ≤ 0,0001%
Ca (Calcio): ≤ 0,005%
Cu (Rame): ≤ 0,001%
Fe (Ferro): ≤ 0,002%
K (Potassio): ≤ 0,005%
Na (Sodio): ≤ 0,01%
NH₄ (Ammonio): ≤ 0,002%
Pb (Piombo): ≤ 0,005%
Sostanze non precipitate con H₂S (come solfati): ≤ 0,05%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3