Documenti fondamentali
1.14661
Supelco
Phosphate Test Kit, colorimetric
0.25-3.0 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Sinonimo/i:
Phosphate Visual Test Kit
Scegli un formato
100 TESTS
CHF 164.00
CHF 164.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TESTS
CHF 164.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 164.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Phosphate Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.25-3.0 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
Analiti specifici
phosphate
Livello qualitativo
Campo di misura
0.25-3.0 mg/L (PO43-)
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: colorimetric with color card 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 mg/l PO43- MQuant®
This MQuant® Phosphate test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Risultati analitici
Application testconforms
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1