1.09894
Titriplex® solution A
1 ml = 56 mg CaO/l for the determination of water hardness, concentrate for preparing 1000 ml volumetic solution for titration, Titrisol®®
Sinonimo/i:
Alkaline, determination
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Titriplex® solution A, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 56 mg CaO/l (≙ 5.6 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml, Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.141 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2