Documenti fondamentali
1.09644
Millipore
MAS-100 Iso NT® Dust Cover
stainless steel, Protection of MAS-100 Iso sampling heads from dust
Scegli un formato
1 PKG
CHF 882.00
CHF 882.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 882.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.74
CHF 882.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
stainless steel
stainless steel cover
agenzia
non-compendial
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pkg of 1 unit
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100® Iso
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
MAS-100 ISO NT® Dust Cover, Stainless Steel protects the stainless-steel perforated lids of MAS-100 ISO NT® or MAS-100 ISO MH® from damage and dirt. The design allows easy handling even with isolator gloves. The dust cover is made from stainless steel and can be autoclaved and disinfected with all disinfectants compatible to stainless steel in order to avoid false positive results in isolators, RABS or high-grade cleanrooms.
Applicazioni
MAS-100 ISO NT® Dust Cover for collection head prevents cross-contamination for the perforated lid and the agar media, when the air sampler is dormant.
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG