Documenti fondamentali
1.09630
Supelco
2-Butanol
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
201-158-5
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
16.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
390 °C
Potenza
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.4-9.8 % (v/v)
Impurezze
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Ethylmethylketone (GC)
≤0.1% tert-butanol (GC)
≤0.2% 2-Propanol (GC)
≤0.2% Dibutyl ether (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
99-102 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-115 °C
Temp. transizione
flash point 24 °C
Solubilità
125 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
tert-butanol (GC): ≤ 0.1 %
Dibutyl ether (GC): ≤ 0.2 %
Ethylmethylketone (GC): ≤ 0.1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.2 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01990
1-Butanol
1-Propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00997
1-Propanol
1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01988
1-Butanol
1-Butanol EMPLURA®
Supelco
8.22262
1-Butanol